Imprimer
3,6-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303314-5G PC303314-1G
APOSPC303314-5GEA 735 EUR
APOSPC303314-5G APOSPC303314-1G
3,6-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 97%
3,6-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₈F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18394897
Numéro CAS: 1261746-67-1