Imprimer
2,4-Difluoro-5-methylbenzenesulphonamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303310-1G PC303310-250MG
APOSPC303310-1GEA 493 EUR
APOSPC303310-1G APOSPC303310-250MG
2,4-Difluoro-5-methylbenzenesulphonamide 97%
2,4-Difluoro-5-methylbenzenesulphonamide
Formule: C₇H₇F₂NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22369817
Numéro CAS: 1384430-88-9