Imprimer
2,4-Difluoro-5-methylaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303309-1G PC303309-250MG
APOSPC303309-1GEA 615 EUR
APOSPC303309-1G APOSPC303309-250MG
2,4-Difluoro-5-methylaniline 98%
2,4-Difluoro-5-methylaniline
Formule: C₇H₇F₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14583001
Numéro CAS: 1378579-56-6