2,4-Difluoro-5-methylbenzamide 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₇F₂NO Poids moléculaire: 171.144 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD19440203 Numéro CAS: 1379078-33-7 |