Imprimer
2,4-Difluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303304-1G PC303304-5G
APOSPC303304-1GEA 282 EUR
APOSPC303304-1G APOSPC303304-5G
2,4-Difluoro-5-methylphenylacetonitrile 97%
2,4-Difluoro-5-methylphenylacetonitrile
Formule: C₉H₇F₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19440202
Numéro CAS: 1242314-98-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III