Imprimer
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303300-1G PC303300-250MG
APOSPC303300-1GEA 1740 EUR
APOSPC303300-1G APOSPC303300-250MG
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formule: C₈H₇F₄NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30502874
Numéro CAS: 2149597-25-9