Imprimer
6-Methoxy-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303298-1G PC303298-5G
APOSPC303298-1GEA 348 EUR
APOSPC303298-1G APOSPC303298-5G
6-Methoxy-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 97%
6-Methoxy-2,3,4-trifluorobenzaldehyde
Formule: C₈H₅F₃O₂
Poids moléculaire: 190.119 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28801325
Numéro CAS: 1785350-84-6