Imprimer
4-Ethyl-2,3-difluorobenzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC303297-5G PC303297-10G PC303297-1G
APOSPC303297-5GEA 446 EUR
APOSPC303297-5G APOSPC303297-10G APOSPC303297-1G
4-Ethyl-2,3-difluorobenzaldehyde 97%
4-Ethyl-2,3-difluorobenzaldehyde
Formule: C₉H₈F₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24686080
Numéro CAS: 1781592-05-9