Imprimer
4-Ethyl-2,3-difluorobenzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303296-5G PC303296-1G
APOSPC303296-5GEA 473 EUR
APOSPC303296-5G APOSPC303296-1G
4-Ethyl-2,3-difluorobenzoic acid 97%
4-Ethyl-2,3-difluorobenzoic acid
Formule: C₉H₈F₂O₂
Poids moléculaire: 186.155 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29277470
Numéro CAS: 1429636-88-3