Imprimer
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303295-1G PC303295-250MG
APOSPC303295-1GEA 1830 EUR
APOSPC303295-1G APOSPC303295-250MG
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide 97%
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Formule: C₈H₈F₃NO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18399730
Numéro CAS: 1261683-36-6