Imprimer
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303294-1G PC303294-250MG
APOSPC303294-1GEA 870 EUR
APOSPC303294-1G APOSPC303294-250MG
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formule: C₈H₅F₆NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29277491
Numéro CAS: 146533-45-1