Imprimer
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorophenylacetic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303292-1G PC303292-250MG
APOSPC303292-1GEA 800 EUR
APOSPC303292-1G APOSPC303292-250MG
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorophenylacetic acid 97%
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorophenylacetic acid
Formule: C₁₀H₉F₃O₃
Poids moléculaire: 234.172 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29277478
Numéro CAS: 1980062-56-3