Imprimer
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorophenylacetonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303291-1G PC303291-250MG
APOSPC303291-1GEA 687 EUR
APOSPC303291-1G APOSPC303291-250MG
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorophenylacetonitrile 97%
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorophenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₈F₃NO
Poids moléculaire: 215.172 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29277474
Numéro CAS: 1980053-73-3