6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl bromide 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₈BrF₃O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD29277488 Numéro CAS: 1980054-21-4 |