Imprimer
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303289-1G PC303289-250MG
APOSPC303289-1GEA 522 EUR
APOSPC303289-1G APOSPC303289-250MG
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol 97%
6-Ethoxy-2,3,4-trifluorobenzyl alcohol
Formule: C₉H₉F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29277473
Numéro CAS: 1980062-54-1