Imprimer
3,6-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303288-1G PC303288-250MG
APOSPC303288-1GEA 845 EUR
APOSPC303288-1G APOSPC303288-250MG
3,6-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonamide 98%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₄Cl₂FNO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28785976
Numéro CAS: 1804514-32-6