Imprimer
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303269-1G PC303269-250MG
APOSPC303269-1GEA 1590 EUR
APOSPC303269-1G APOSPC303269-250MG
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
3-Bromo-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₅BrClF₃O₃S
Poids moléculaire: 353.541 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054245
Numéro CAS: 1706453-20-4
UN: 1760
ADR: 8 III