Imprimer
2,6-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC303257-1G PC303257-100MG PC303257-250MG
APOSPC303257-1GEA 509 EUR
APOSPC303257-1G APOSPC303257-100MG APOSPC303257-250MG
2,6-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
2,6-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅ClF₂O₃S
Poids moléculaire: 242.628 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12813878
Numéro CAS: 1178498-86-6
UN: 1759
ADR: 8 III