Imprimer
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303252-1G PC303252-250MG
APOSPC303252-1GEA 1020 EUR
APOSPC303252-1G APOSPC303252-250MG
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅Cl₂FO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054220
Numéro CAS: 1706458-71-0
UN: 1760
ADR: 8,III