Imprimer
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303246-1G PC303246-250MG
APOSPC303246-1GEA 1120 EUR
APOSPC303246-1G APOSPC303246-250MG
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₃ClF₄O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054222
Numéro CAS: 1446478-70-1