Imprimer
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC303244-1G PC303244-5G
APOSPC303244-1GEA 270 EUR
APOSPC303244-1G APOSPC303244-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
Poids moléculaire: 279.064 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06408806
Numéro CAS: 874814-70-7
UN: 1759
ADR: 8 II