2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzyl bromide 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₉BrF₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD27986851 Numéro CAS: 1706430-78-5 UN: 3265 ADR: 8,III |