3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₅Cl₂F₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28103374 Numéro CAS: 1823541-32-7 |