Imprimer
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303237-1G PC303237-250MG
APOSPC303237-1GEA 956 EUR
APOSPC303237-1G APOSPC303237-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₁₀H₈F₄O₂
Poids moléculaire: 236.163 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28103373
Numéro CAS: 1823577-71-4