Imprimer
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzyl alcohol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylphenyl)methanol
PC303236-1G PC303236-250MG
APOSPC303236-1GEA 911 EUR
APOSPC303236-1G APOSPC303236-250MG
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzyl alcohol 98%
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzyl alcohol
Formule: C₉H₁₀F₂O₂
Poids moléculaire: 188.171 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27986850
Numéro CAS: 1706461-15-5