Imprimer
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzenesulphonyl chloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303235-1G PC303235-250MG
APOSPC303235-1GEA 619 EUR
APOSPC303235-1G APOSPC303235-250MG
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzenesulphonyl chloride 98%
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₈ClFO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19201132
Numéro CAS: 122263-78-9
UN: 1760
ADR: 8,III