2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₆ClF₃O₃S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18399733 Numéro CAS: 1261852-46-3 |