Imprimer
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303223-1G PC303223-250MG
APOSPC303223-1GEA 898 EUR
APOSPC303223-1G APOSPC303223-250MG
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₁₀H₈F₄O₂
Poids moléculaire: 236.163 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054191
Numéro CAS: 1706452-86-9