Imprimer
6-Chloro-2,3-difluorobenzenesulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303222-1G PC303222-100MG PC303222-250MG
APOSPC303222-1GEA 1050 EUR
APOSPC303222-1G APOSPC303222-100MG APOSPC303222-250MG
6-Chloro-2,3-difluorobenzenesulphonyl chloride
6-Chloro-2,3-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₂Cl₂F₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12922581
Numéro CAS: 1208078-24-3