Imprimer
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303217-1G PC303217-250MG
APOSPC303217-1GEA 845 EUR
APOSPC303217-1G APOSPC303217-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₇F₄N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28103371
Numéro CAS: 1823323-72-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III