Imprimer
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303215-1G PC303215-250MG
APOSPC303215-1GEA 845 EUR
APOSPC303215-1G APOSPC303215-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₅F₄N
Poids moléculaire: 203.136 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28103369
Numéro CAS: 1824048-48-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III