Imprimer
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303211-1G PC303211-250MG PC303211-5G
APOSPC303211-1GEA 866 EUR
APOSPC303211-1G APOSPC303211-250MG APOSPC303211-5G
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzoic acid 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₅ClF₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27986856
Numéro CAS: 1706446-43-6