Imprimer
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303209-1G PC303209-250MG
APOSPC303209-1GEA 788 EUR
APOSPC303209-1G APOSPC303209-250MG
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₇F₄N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054203
Numéro CAS: 1706446-60-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III