Imprimer
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303207-1G PC303207-250MG
APOSPC303207-1GEA 788 EUR
APOSPC303207-1G APOSPC303207-250MG
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₈H₇F₄N
Poids moléculaire: 193.141 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27986853
Numéro CAS: 1706430-24-1