Imprimer
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303206-1G PC303206-250MG
APOSPC303206-1GEA 788 EUR
APOSPC303206-1G APOSPC303206-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₂Cl₂F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054210
Numéro CAS: 1706458-14-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III