Imprimer
2,6-Difluoro-3-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303203-1G PC303203-250MG
APOSPC303203-1GEA 735 EUR
APOSPC303203-1G APOSPC303203-250MG
2,6-Difluoro-3-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
2,6-Difluoro-3-methylbenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅ClF₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24310152
Numéro CAS: 1548143-20-9
UN: 1760
ADR: 8,III