Imprimer
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303200-1G PC303200-250MG
APOSPC303200-1GEA 788 EUR
APOSPC303200-1G APOSPC303200-250MG
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzoic acid 97%
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzoic acid
Formule: C₉H₈F₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27986839
Numéro CAS: 1706446-21-0