Imprimer
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303192-1G PC303192-250MG
APOSPC303192-1GEA 731 EUR
APOSPC303192-1G APOSPC303192-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₉H₇F₄NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28103366
Numéro CAS: 1824271-11-5