Imprimer
2-Chloro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303191-1G PC303191-250MG
APOSPC303191-1GEA 696 EUR
APOSPC303191-1G APOSPC303191-250MG
2-Chloro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Chloro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₈H₇ClF₃NO
Poids moléculaire: 225.595 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27986849
Numéro CAS: 1706436-22-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III