Imprimer
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303183-1G PC303183-250MG
APOSPC303183-1GEA 676 EUR
APOSPC303183-1G APOSPC303183-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Formule: C₈H₄Cl₂F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054196
Numéro CAS: 1706435-10-0