2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Chloro-3-(chlorosulphonyl)benzotrifluoride
Formule:
C₇H₃Cl₂F₃O₂S Poids moléculaire: 279.064 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13185469 Numéro CAS: 1214346-10-7 UN: 3265 ADR: 8 II |