Imprimer
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC303175-1G PC303175-250MG
APOSPC303175-1GEA 654 EUR
APOSPC303175-1G APOSPC303175-250MG
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₇BrF₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054202
Numéro CAS: 1706438-98-3
UN: 1760
ADR: 8,II