Imprimer
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303172-1G PC303172-250MG
APOSPC303172-1GEA 630 EUR
APOSPC303172-1G APOSPC303172-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formule: C₉H₅Cl₂F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28103364
Numéro CAS: 1823541-26-9