2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₇BrF₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28054188 Numéro CAS: 1706438-74-5 |