Imprimer
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC303169-1G PC303169-250MG
APOSPC303169-1GEA 620 EUR
APOSPC303169-1G APOSPC303169-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₈F₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28103363
Numéro CAS: 1824048-70-5