3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₂Cl₃F₃O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28054199 Numéro CAS: 1706458-07-2 |