Imprimer
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303164-1G PC303164-250MG
APOSPC303164-1GEA 585 EUR
APOSPC303164-1G APOSPC303164-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₁₀H₈F₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28103360
Numéro CAS: 1824274-63-6