Imprimer
2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303163-1G PC303163-250MG
APOSPC303163-1GEA 574 EUR
APOSPC303163-1G APOSPC303163-250MG
2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄ClF₄N
Poids moléculaire: 213.56 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27986847
Numéro CAS: 105172-78-9
UN: 2810
ADR: 6.1 III