Imprimer
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303157-1G PC303157-250MG
APOSPC303157-1GEA 522 EUR
APOSPC303157-1G APOSPC303157-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₃Cl₂F₃O₃
Poids moléculaire: 275.009 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28054192
Numéro CAS: 1706458-45-8