Imprimer
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC303154-1G PC303154-250MG
APOSPC303154-1GEA 507 EUR
APOSPC303154-1G APOSPC303154-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₆F₄O
Poids moléculaire: 206.137 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28103358
Numéro CAS: 1824270-96-3